Learn More
4-pyridine-3-ylaniline, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Pyridin-3-ylaniline |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 170.21 |
| Pourcentage de pureté | 95% |