Learn More
4-Pyridin-4-yl-benzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30986550
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30986550 25 g
30973360 250 mg
30973324 5 g
30982254 100 g
30978025 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30986550 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1447125g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyridin-4-yl-benzoic acid
CAS 4385-76-6
Formule moléculaire C12H9NO2
Numéro MDL MFCD04114574
Quantité 25 g
SMILES N1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C(=O)O)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 199.21
Pourcentage de pureté 98%