Learn More
4-[(Pyridin-4-yl)méthyl]-2H-phtalazin-1-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]-2H-phthalazin-1-one |
| CAS | 107558-48-5 |
| Formule moléculaire | C14 H11 N3 O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1(2H)-Phthalazinone','4-(4-pyridinylmethyl)-, 1(2H)-Phthalazinone','4-(4-pyridylmethyl)- (6CI), 4-(4-Pyridinylmethyl)-1(2H)-phthalazinone, 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]-2H-phthalazin-1-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H11N3O/c18-14-12-4-2-1-3-11(12)13(16-17-14)9-10-5-7-15-8-6-10/h1-8H,9H2,(H,17,18) |
| SMILES | O=C1NN=C(Cc2ccncc2)c3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 4-(pyridin-4-ylméthyl)-2H-phtalazin-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 237.26 |
| Poids de la formule | 237.0902 |