Learn More
Chlorhydrate d’acide 4-pyridineacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486907 25 g 25g
11493990 1 g 1g
11476907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14348.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6622-91-9 | C7H8ClNO2 | 173.596 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6622-91-9
Formule moléculaire C7H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.596
Numéro MDL MFCD00012827
Clé InChI WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyridineacetic acid hydrochloride, 4-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-carboxymethylpyridinium chloride, 4-acetic acid pyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid hcl, 4-pyridine acetic acid hydrochloride, 2-4-pyridyl acetic acid hydrochloride, 4-acetylpyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid, hydrochloride
CID PubChem 81097
Nom IUPAC Acide 2-pyridine-4-ylacétique ; chlorhydrate
SMILES C1=CN=CC=C1CC(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyridineacetic acid hydrochloride
Point de fusion ∼136°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 3696648
Poids de la formule 173.6
Pourcentage de pureté ≥98%