Learn More
Chlorhydrate d'acide 4-pyridineacétique, TRC
Code produit 30410493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410493 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410493 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9913105G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyridineacetic Acid Hydrochloride
CAS 6622-91-9
Formule moléculaire C7H8ClNO2
Quantité 5 g
Synonyme 2-(Pyridin-4-yl)acetic Acid Hydrochloride, 4-Pyridylacetic Acid Hydrochloride, Pyridin-4-ylacetic Acid Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
SMILES Cl.OC(=O)Cc1ccncc1
Nom IUPAC acide 2-pyridin-4-ylacétique ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 173.6
Poids de la formule 173.0244