Learn More
4-Pyridineacétonitrile, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431869 1 g 1g
15441869 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15431869 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64588.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13121-99-8 | Molecular Formula: C7H6N2 | Molecular Weight: 118.14 g/mol
A pyridine derivative used in the preparation of inhibitors of Acyl CoA, cholesterol acyltransferase as well as bone morphogenetic protein (BMP) signaling inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dérivé de la pyridine utilisé dans la préparation d’inhibiteurs de l’acyl CoA, de l’acyltransférase de cholestérol ainsi que d’inhibiteurs de signalisation de protéines morphogénétiques osseuses (BMP).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13121-99-8
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD03412601
Clé InChI BMVSAKPRNWZCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridin-4-yl-acetonitrile, 2-pyridin-4-yl acetonitrile, 4-pyridylacetonitrile, 4-pyridineacetonitrile, pyridin-4-ylacetonitrile, pyridine-4-acetonitrile, rarechem ak ml 0204, 2-4-pyridyl acetonitrile, 4-pyridylacetonitrilehydrochloride, 4-cyanomethyl-pyridine
CID PubChem 4112085
Nom IUPAC 2-pyridine-4-ylacétonitrile
SMILES N#CCC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyridineacetonitrile
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 471559
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Solide