Learn More
Chlorhydrate de 4-pyridineacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426117 25 g 25g
11406117 1 g 1g
11416117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25095.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 92333-25-0 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92333-25-0
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00012825
Clé InChI BMVSAKPRNWZCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyridylacetonitrile hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetonitrile hydrochloride, 4-pyridyl acetonitrile hydrochloride, 4-pyridylacetonitrile hcl, 4-pyridineacetonitrile hydrochloride, pyridine-4-acetonitrile hydrochloride, 4-pyridineacetonitrile, monohydrochloride, 4-pyridineacetonitrilehcl, 4-cyanomethylpyridine hydrochloride, 4-pyridylaceto-nitrile hydrochloride
CID PubChem 12396608
SMILES N#CCC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyridineacetonitrile hydrochloride
Point de fusion ∼260°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Nom IUPAC 2-(pyridine-4-yl)acétonitrile
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 98%