Learn More
4-Pyridinealdoxime, TRC
Code produit 30414943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414943 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414943 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP991300250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyridinealdoxime
CAS 696-54-8
Formule moléculaire C6 H6 N2 O
Quantité 250 mg
Synonyme 4-Pyridinecarboxaldehyde','oxime, 4-Pyridinecarboxaldehyde oxime, Isonicotinaldehyde','oxime (6CI,8CI), 4-(Hydroxyiminomethyl)pyridine, 4-Pyridinaldoxime, 4-Pyridinealdoxime, NSC 63847, Pyridine-4-carboxaldoxime
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,9H/b8-5+
SMILES O\N=C\c1ccncc1
Nom IUPAC (NE)-N-(pyridin-4-ylméthylidène)hydroxylamine
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Poids de la formule 122.048