Learn More
4-Pyridinealdoxime, TRC
Product Code. 30421758
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30421758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30421758 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP9913001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Pyridinealdoxime
CAS 696-54-8
Formule moléculaire C6 H6 N2 O
Quantité 1 g
Synonyme 4-Pyridinecarboxaldehyde','oxime, 4-Pyridinecarboxaldehyde oxime, Isonicotinaldehyde','oxime (6CI,8CI), 4-(Hydroxyiminomethyl)pyridine, 4-Pyridinaldoxime, 4-Pyridinealdoxime, NSC 63847, Pyridine-4-carboxaldoxime
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,9H/b8-5+
SMILES O\N=C\c1ccncc1
Nom IUPAC (NE)-N-(pyridin-4-ylméthylidène)hydroxylamine
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Poids de la formule 122.048