Learn More
4-pyridinepropanol, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Pyridinepropanol |
| Point de fusion | 35.0°C to 39.0°C |
| Point d’ébullition | 289.0°C |
| Point d’éclair | 113°C |
| Numéro MDL | MFCD00047457 |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 137.81 |