Learn More
Chlorhydrate d’acide 4-pyridylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10713071 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10713071 5 g 5g
10057732 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10713071 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 294750050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6622-91-9 | Molecular Formula: C7H7NO2·HCl | Molecular Weight: 173.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6622-91-9
Numéro MDL MFCD00012827
Clé InChI WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyridineacetic acid hydrochloride, 4-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-carboxymethylpyridinium chloride, 4-acetic acid pyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid hcl, 4-pyridine acetic acid hydrochloride, 2-4-pyridyl acetic acid hydrochloride, 4-acetylpyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid, hydrochloride
CID PubChem 81097
Nom IUPAC acide 2-pyridin-4-ylacétique ; chlorhydrate
SMILES C1=CN=CC=C1CC(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule moléculaire C7H8ClNO2
Formule linéaire (C5H4N)CH2COOH.HCl
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 173.596
Poids de la formule 173.6
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement