Learn More
4-Pyridylacetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31092189
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31092189 10 g
31082114 100 g
31085195 1 g
31076901 250 mg
31082277 5 g
31076934 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31092189 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14969010g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyridylacetonitrile
CAS 13121-99-8
Formule moléculaire C7H6N2
Numéro MDL MFCD03412601
Quantité 10 g
SMILES N#CCC1=CC=NC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Pourcentage de pureté 98%