Learn More
4-pyrimidine-2-ylbenzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10701684
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10701684 1 g Flacon en verre ambré -
10051924 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10701684 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC56204DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 77232-38-3
Formule moléculaire C11H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 184.20
Numéro MDL MFCD08056282
Clé InChI JUYLMPWKVWDXBE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12703722
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4-pyrimidin-2-yl benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-yl-benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-pyrimidinyl, benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl
Nom IUPAC 4-pyrimidine-2-ylbenzaldéhyde
Poids de la formule 184.2
Pourcentage de pureté 95%