Learn More
Acide 4-pyrimidine-2-ylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10602305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10602305 1 g Flacon en verre ambré 1g
10461884 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10602305 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56201DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 199678-12-1
Formule moléculaire C11H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.197
Numéro MDL MFCD01318668
Clé InChI WNDAEOTYLPWXPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyrimidin-2-yl-benzoic acid, 4-pyrimidin-2-yl benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl, benzoic acid, 4-2-pyrimidinyl-9ci, akos bar-2339, pubchem15861, acmc-1c8kl, 4-pyrimidin-2-yl-benzoicacid
CID PubChem 1514324
Nom IUPAC Acide 4-pyrimidine-2-ylbenzoïque
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.2
Pourcentage de pureté 97%