Learn More
Acide 4-pyrimidine-5-ylbenzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10670695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10670695 250 mg Flacon en verre ambré -
10219662 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10670695 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC44301CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 216959-91-0
Formule moléculaire C11H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.197
Numéro MDL MFCD05864811
Clé InChI CCBKADQVSXLSDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyrimidin-5-yl benzoic acid, 4-pyrimidin-5-yl-benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl
CID PubChem 4187247
Nom IUPAC Acide 4-pyrimidine-5-ylbenzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 200.2
Pourcentage de pureté 97%