Learn More
(4-pyrimidin-5-ylphényl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10413793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10413793 1 g Flacon en verre ambré 1g
10056142 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10413793 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC44309DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 198084-13-8
Formule moléculaire C11H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.214
Numéro MDL MFCD06802874
Clé InChI QPOIDCHBWLGFGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyrimidin-5-ylphenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl phenyl methanol, 4-5-pyrimidinyl phenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl-phenyl-methanol, 4-5-pyrimidinyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-5-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-5-ylphenyl methan-1-ol, swx
CID PubChem 7162046
Nom IUPAC (4-pyrimidine-5-ylphényl)méthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C2=CN=CN=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%