Learn More
4-(pyrrolidine-1-ylméthyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10633245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10633245 250 mg 250mg
10183224 1 g 1g
10336384 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10633245 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC55614CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 142335-64-6
Formule moléculaire C11H17N2
Poids moléculaire (g/mol) 177.27
Numéro MDL MFCD03724739
Clé InChI SFEAIUCOZWDYMJ-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 4-pyrrolidin-1-ylmethyl aniline, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-1-pyrrolidinylmethyl aniline, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-aniline, 4-pyrrolidinylmethyl phenylamine, 1-4-aminobenzyl pyrrolidine, 4-pyrrolizinomethyl aniline, 4-pyrrolidinyl-methyl aniline, cbi-bb zero/006543
CID PubChem 776852
Nom IUPAC 1-[(4-aminophenyl)methyl]pyrrolidin-1-ium
SMILES NC1=CC=C(C[NH+]2CCCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 176.26