Learn More
4-(pyrrolidine-1-ylméthyl)benzaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10527474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10527474 250 mg 250mg
10074243 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10527474 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC55604CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 650628-72-1
Formule moléculaire C12H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 189.258
Numéro MDL MFCD07782421
Clé InChI MTBYCACQSYAYCC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23090828
Nom IUPAC 4-(pyrrolidine-1-ylméthyl)benzaldéhyde
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl-benzaldehyde, 1-4-formylbenzyl pyrrolidine, 4-pyrrolizinomethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde
Poids de la formule 189.26
Pourcentage de pureté 97%