Learn More
Acide -4-(pyrrolidine-1-ylméthyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10441694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10441694 1 g 1g
10295934 250 mg 250mg
10205944 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10441694 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC55601DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 159691-25-5
Formule moléculaire C12H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.257
Clé InChI DOEIPZUTRVMWAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl methyl benzoic acid, 4-pyrrolidinylmethyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoicacid, 4-1-pyrrolidinylmethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinylmethyl-, hydrochloride
CID PubChem 1092976
Nom IUPAC Acide 4-(pyrrolidine-1-ylméthyl)benzoïque
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.26
Pourcentage de pureté 97%