Learn More
Chlorure de 4-(pyrrolidine-1-sulfonyl)-benzènesulfonyle, Qualité Technique, Thermo Scientific™
Code produit 10410584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10410584 10 g 10g
10653793 250 mg 250mg
10733253 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10410584 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00517EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 165669-32-9
Formule moléculaire C10H12ClNO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 309.779
Clé InChI ZXYZKIFFWKXROK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyrrolidine-1-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride
CID PubChem 2779793
Nom IUPAC 4-pyrrolidin-1-ylsulfonylbenzenesulfonyl chloride
SMILES C1CCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Pyrrolidine-1-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 309.79
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique