Learn More
Acide 4-(quinoléine-8-sulfonamido)benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Quinoline-8-sulfonamido)benzoic Acid |
| CAS | 116834-64-1 |
| Formule moléculaire | C16H12N2O4S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Mitapivat Impurity |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H12N2O4S/c19-16(20)12-6-8-13(9-7-12)18-23(21,22)14-5-1-3-11-4-2-10-17-15(11)14/h1-10,18H,(H,19,20) |
| SMILES | C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)NC3=CC=C(C=C3)C(=O)O)N=CC=C2 |
| Nom IUPAC | 4-(quinoline-8-sulfonamido)acide benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 328.34 |
| Poids de la formule | 328.34 |