Learn More
4-quinolinecarboxaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10648064 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10648064 1 g Flacon en verre 1g
10145890 5 g Flacon en verre 5g
10474565 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10648064 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 294820010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4363-93-3 | C10H7NO | 157.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4363-93-3
Formule moléculaire C10H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.17
Numéro MDL MFCD00006781
Clé InChI MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-quinolinecarboxaldehyde, 4-quinolinecarbaldehyde, cinchoninaldehyde, quinoline-4-carboxaldehyde, 4-formylquinoline, unii-3a0k4yx051, chinolin-4-aldehyd, quinoline-4-aldehyde, 4quinolinecarboxaldehyde
CID PubChem 78072
Nom IUPAC quinoléine-4-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Quinolinecarboxaldehyde
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 45°C to 52°C
Couleur Marron-jaune à blanc
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline, morceaux ou solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Quinolinecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.