Learn More
Gilac™ Chariot à 4 roues pivotantes silencieuses
Code produit 17998951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Boîtier de roue en acier inoxydable, 2 freins
Logement de roue en acier
Logement de roue en acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17998951 Logement de roue en acier 1 pièce
17928491 Logement de roue en acier inoxydable 1 pièce
17908961 Boîtier de roue en acier inoxydable, 2 freins 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17998951 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G170147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.61€
    98.39€ / 1 pièces
    Économisez 49.22€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Le chariot à 4 roues pivotantes silencieuses bénéficie d'une excellente stabilité et d'une grande maniabilité grâce à ses 4 roues motrices montées sur roulements à billes.
  • Chariot universel sur roues.
  • Excellente stabilité et grande maniabilité grâce à ses 4 roues motrices montées sur roulements à billes.
  • Capacité de charge de 250 kg.
  • Chape en acier inoxydable recommandée en milieu humide (aucun dommage aux roulements même en présence d'eau).
  • Qualité exceptionnelle, surpassant les normes habituelles du secteur.
  • Socle en ABS-PC injecté avec cadre solide garantissant une durabilité inégalée.
  • Compatible avec tous les conteneurs et caisses GILAC 600 x 400 et 400 x 300 mm.
  • Roues PA de 100 mm avec pneus en caoutchouc : Silencieux sur tous types de sols, sans vibrations, confort d'utilisation, ne gèle pas les pièces froides.
  • Barre de traction amovible GILAC disponible (en option).
Spécification
Type Chariot
Capacité Conteneurs et boîtes
Capacité de charge (impériale) 551 lb.
Capacité de charge (métrique) 250 kg
Matériau Plastique ABS, acier chromé
Diamètre de roulette (métrique) 100 mm
Couleur Noir
Comprend Logement de roue en acier