Learn More
Complexe DMF du chlorure de 4-sulfamidobenzoyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354995 5 g 5g
11344995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354995 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18428.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1172493-99-0 | C10H13ClN2O4S | 292.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il a été utilisé dans la découverte de dérivés 2-phényl-3-sulfonylphényl-indole comme nouvelle classe d’inhibiteurs sélectifs de la COX-2 et dans la synthèse et l’évaluation biologique des 2-sulfonyl-phényl-3-phényl-indoles substitués : une nouvelle série d’inhibiteurs sélectifs de la COX-2.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez à l’abri de l’eau / de l’humidité, des bases fortes et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1172493-99-0
Formule moléculaire C10H13ClN2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 292.73
Numéro MDL MFCD02094019
Clé InChI CRGFLVSVHAHYCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-sulfamidobenzoyl chloride dmf complex, 4-sulfamoylbenzoyl chloride; dimethylformamide, 4-sulphamido benzoyl chloride dmf complex, 4-aminosulfonyl benzoyl chloride dmf complex, 4-chlorocarbonyl benzenesulphonamide dmf complex
CID PubChem 44119145
SMILES CN(C)C=O.NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Sulfamidobenzoyl chloride DMF complex
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Nom IUPAC 4-sulfamoylbenzoyl chloride; N,N-dimethylformamide
Poids de la formule 292.74
Pourcentage de pureté 95%