Learn More
Acide 4-sulfamoylbenzoïque, TRC
Code produit 30423648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423648 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423648 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS69934525G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Sulfamoylbenzoic Acid
CAS 138-41-0
Formule moléculaire C7H7NO4S
Quantité 25 g
Synonyme 4-(Aminosulfonyl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzenesulfonamide, 4-Sulfamoylbenzoic Acid, Benzoic Acid p-Sulfamide, Carzenide, Dirnate, NSC 22976, NSC 683540, p-Aminobenzoic Acid Sulfamide, p-Aminosulfonylbenzoic Acid, p-Carboxybenzenesulfonamide, p-Sulfamoylbenzoic Acid, p-Sulfamylbenzoic Acidp-Sulfonamidobenzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)(H2,8,11,12)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Nom IUPAC acide 4-sulfamoylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 201.2
Poids de la formule 201.0096