Learn More
Acide 4-sulfamoylbutyrique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Sulfamoylbutyric Acid |
| CAS | 175476-52-5 |
| Formule moléculaire | C4 H9 N O4 S |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO4S/c5-10(8,9)3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)(H2,5,8,9) |
| SMILES | NS(=O)(=O)CCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 4-sulfamoylbutanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.18 |
| Poids de la formule | 167.0252 |