Learn More
Sel monopotassique d’acide 4-sulfobenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484017 50 g 50g
11494017 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19432.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5399-63-3 | C7H5KO5S | 240.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5399-63-3
Formule moléculaire C7H5KO5S
Poids moléculaire (g/mol) 240.27
Numéro MDL MFCD00007509
Clé InChI PXRJBUPXKDXDLG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzoic acid, 4-sulfo-, monopotassium salt, 4-sulfobenzoic acid monopotassium salt, 4-sulphobenzoic acid monopotassium salt, 4-sulfobenzoicacidmonopotassiumsalt, potassium hydrogen 4-sulphonatobenzoate, p-sulphobenzoic acid, monopotassium salt, potassium 4-sulphobenzoate, benzoic acid, 4-sulfo-, potassium salt 1:1, potassium 4-sulfobenzoate, p-potassiooxysulfonyl benzoic acid
CID PubChem 23670833
Nom IUPAC Potassium ; 4-Sulfobenzoate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Sulfobenzoic acid monopotassium salt
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 240.28
Pourcentage de pureté 95%