Learn More
Hydrate 4-sulfonique-calix[6]arène Alfa Aesar™
Code produit 11343177
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11343177 1 g 1g
11353177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13625.03
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 205652-55-7
Formule moléculaire C42H36O24S6
Poids moléculaire (g/mol) 1117.09
Numéro MDL MFCD00216907,MFCD00143376
Clé InChI BXOUPTJVBGEDIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-sulfocalix 6 arene, 4-sulfocalix 6 arene hydrate, hexahydroxycalix 6 arenehexasulfonic acid, 4-sulfonic calix 6 arene, acmc-20m53e, calix 6 arene-p-sulfonate, hexasulfo hexahydroxy calix 6 arene
CID PubChem 2724887
Nom IUPAC Acide 37,38,39,40,41,42-hexahydroxyheptacyclo[31.3.1.1³,⁷.1⁹,¹³.1¹⁵,¹⁹.1²¹,²⁵.1²⁷,³¹]dotétraconta-1(37),3,5,7(42),9,11,13(41),15(40),16,18,21(39),22,24,27(38),28,30,33,35-octadécaène-5,11,17,23,29,35-hexasulfonique
SMILES OC1=C2CC3=CC(=CC(CC4=CC(=CC(CC5=C(O)C(CC6=C(O)C(CC7=C(O)C(CC1=CC(=C2)S(O)(=O)=O)=CC(=C7)S(O)(=O)=O)=CC(=C6)S(O)(=O)=O)=CC(=C5)S(O)(=O)=O)=C4O)S(O)(=O)=O)=C3O)S(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Sulfonic-calix[6]arene hydrate
Point de fusion ∽246°C (decomposition)
Beilstein 5231405
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 1 g
Poids de la formule 1117.12 (Anhydrous)