Learn More
Hydrate 4-sulfonique-calix[6]arène Alfa Aesar™
Code produit 11353177
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11353177 5 g 5g
11343177 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11353177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13625.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 205652-55-7
Formule moléculaire C42H36O24S6
Poids moléculaire (g/mol) 1117.09
Numéro MDL MFCD00216907,MFCD00143376
Clé InChI BXOUPTJVBGEDIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-sulfocalix 6 arene, 4-sulfocalix 6 arene hydrate, hexahydroxycalix 6 arenehexasulfonic acid, 4-sulfonic calix 6 arene, acmc-20m53e, calix 6 arene-p-sulfonate, hexasulfo hexahydroxy calix 6 arene
CID PubChem 2724887
Nom IUPAC Acide 37,38,39,40,41,42-hexahydroxyheptacyclo[31.3.1.1³,⁷.1⁹,¹³.1¹⁵,¹⁹.1²¹,²⁵.1²⁷,³¹]dotétraconta-1(37),3,5,7(42),9,11,13(41),15(40),16,18,21(39),22,24,27(38),28,30,33,35-octadécaène-5,11,17,23,29,35-hexasulfonique
SMILES OC1=C2CC3=CC(=CC(CC4=CC(=CC(CC5=C(O)C(CC6=C(O)C(CC7=C(O)C(CC1=CC(=C2)S(O)(=O)=O)=CC(=C7)S(O)(=O)=O)=CC(=C6)S(O)(=O)=O)=CC(=C5)S(O)(=O)=O)=C4O)S(O)(=O)=O)=C3O)S(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Sulfonic-calix[6]arene hydrate
Point de fusion ∽246°C (decomposition)
Beilstein 5231405
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 1117.12 (Anhydrous)