Learn More
Acide 4-sulfophtalique (solution aqueuse à 50 % p/p) (peut contenir jusqu'à 20 % d'acide 3-sulfophtalique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Sulfophthalic Acid |
| CAS | 89-08-7 |
| Formule moléculaire | C8H6O7S |
| Quantité | 250 mL |
| Synonyme | 4-Sulfo-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 4-Sulfo-phthalic Acid, NSC 100615, NSC 163994 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6O7S/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 4-sulfophtalique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 246.19 |
| Poids de la formule | 245.9834 |