Learn More
Acide 4-sulfophtalique, tech., 50 % w/w de sol. aqueuse
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Sulfophthalic acid |
| Densité | 1.292 |
| Indice de réfraction | 1.447 |
| Quantité | 2500 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Poids de la formule | 246.2 |
| Qualité | Technique |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50% w/w aq. soln. |