Learn More
4-(tert-butoxy)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311929 5 g 5g
11301929 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311929 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26013.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2460-87-9 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2460-87-9
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD02183556
Clé InChI CIICLJLSRUHUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butoxy phenol, 4-tert-butoxyphenol, p-tert-butoxyphenol, 4-t-butoxyphenol, phenol, 4-1,1-dimethylethoxy, unii-4w56a32ou8, 4-2-methylpropan-2-yl oxy phenol, phenol, p-tert-butoxy, 4-tert-butoxy-phenol, acmc-209gdf
CID PubChem 2773621
Nom IUPAC 4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]phénol
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(tert-Butoxy)phenol
Point de fusion 151°C to 153°C
Odeur Phenol-like
Quantité 5 g
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 98%