Learn More
Acide 4-(tert-butoxy)phénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(tert-Butoxy)phenylboronic Acid |
| CAS | 176672-49-4 |
| Formule moléculaire | C10H15BO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | B-[4-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl]boronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15BO3/c1-10(2,3)14-9-6-4-8(5-7-9)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)Oc1ccc(cc1)B(O)O |
| Nom IUPAC | [4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]phényl]acide boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.04 |
| Poids de la formule | 194.1114 |