Learn More
Acide 4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1-méthyl-1H-pyrrole-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10753673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10753673 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10069591 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10753673 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB08449CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 77716-11-1
Formule moléculaire C11H16N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.259
Numéro MDL MFCD02094544
Clé InChI GOLAEMFBWAIGRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butoxycarbonyl amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, boc-py-oh, 4-boc-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 4-boc-amino-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-methyl-1h-pyrrole-2 carboxylic acid, boc-4-amino-1-methylpyrrole-2-carboxylic acid
CID PubChem 2735636
Nom IUPAC Acide 1-méthyl-4-[(2 -méthylpropane-2 -yl)oxycarbonylamino]pyrrole-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CN(C(=C1)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 240.26
Pourcentage de pureté 97%