Learn More
Acide [4-(tert-butoxycarbonyl)pipérazin-1-yl]acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10142844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10142844 1 g Flacon en verre ambré 1g
10071054 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10142844 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08453DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 156478-71-6
Formule moléculaire C11H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 244.291
Numéro MDL MFCD02682402
Clé InChI WZBHMXRBXXCEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-boc-1-piperazineacetic acid, 1-boc-4-carboxymethyl piperazine, 4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-boc-piperazineacetic acid, 2-1-boc-piperazin-4-yl-acetic acid, boc-4-carboxymethyl piperazine, 1-piperazineacetic acid, 4-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-carboxymethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CID PubChem 2735642
Nom IUPAC Acide acétique 2-[4-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyl]pipérazine-1-yl]
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau [4-(Tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 244.29
Pourcentage de pureté 97%