Learn More
Acide 4-(tert-butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10790904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10790904 1 g 1g
10229292 250 mg 250mg
10557464 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10790904 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC42401DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 128453-98-5
Formule moléculaire C10H17NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 247.309
Numéro MDL MFCD02683067
Clé InChI CTDIKDIZNAGMFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butoxycarbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-thiomorpholine-3-carboxylic acid, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylic acid, thiomorpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butoxy carbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 3,4-thiomorpholinedicarboxylicacid, 4-1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dpph, acmc-1bvvh, +/--thiomorpholine-3,4-dicarboxylicacid4-tert-butylester, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylicacid
CID PubChem 2756831
Nom IUPAC Acide 4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]thiomorpholine-3-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCSCC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Tert-butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 247.31
Pourcentage de pureté 97%