Learn More
4-(tert-butyl)-1,3-thiazol-2-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10663455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10663455 10 g 10g
10275284 1 g 1g
10188494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10663455 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD08308EA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 74370-93-7
Formule moléculaire C7H12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.247
Numéro MDL MFCD00051644
Clé InChI CUWZBHVYLVGOAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-tert-butylthiazole, 4-tert-butylthiazol-2-ylamine, 4-tert-butyl thiazol-2-amine, 4-tert-butyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-t-butylthiazole, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-tert-butylthiazol-2-amine, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-ylamine
CID PubChem 2734202
Nom IUPAC 4-tert-butyle-1,3-thiazol-2-amine
SMILES CC(C)(C)C1=CSC(=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 156.25
Pourcentage de pureté 97%