Learn More
Trioflorure de 4-tert-butyl-2,6-diméthylphénylsoufre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16627022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16627022 25 g 25g
16607022 1 g 1g
16617022 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16627022 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 464350250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 947725-04-4 | C12H17F3S | 250.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947725-04-4
Formule moléculaire C12H17F3S
Poids moléculaire (g/mol) 250.32
Numéro MDL MFCD11858620
Clé InChI VRTQPEYVMHATOA-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 5-tert-butyl-1,3-diméthyl-2-(trifluoro-λt-sulfanyl)benzène
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1S(F)(F)F)C(C)(C)C
Spécification
Vecteur alpha BUTYLDIMETHYLPHENYLSULFURTRIFLUORIDE
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulfur trifluoride
Point de fusion 62°C to 68°C
Couleur Rouge à blanc
Point d’ébullition 92°C to 93°C
Spectre IR Conforme
Conditionnement flacon en verre
Quantité 25 g
Numéro UN 2923
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité insoluble aq. soln., soluble in hexane, acetonitrile, dichloromethane
Poids de la formule 250.32
Forme physique Poudre ou cristaux