Learn More
4-tert-butyle-2,6-dinitrophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448889 25 g 25g
15438889 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08670.14
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 4097-49-8 | C10H12N2O5 | 240.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4097-49-8
Formule moléculaire C10H12N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 240.22
Numéro MDL MFCD00051969
Clé InChI NJBDTWSOYUZQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butyl-2,6-dinitrophenol, 2,6-dinitro-4-tert-butylphenol, unii-m5s512rl03, phenol, 4-1,1-dimethylethyl-2,6-dinitro, 2,6-dinitro-p-tert-butyl phenol, phenol, 4-tert-butyl-2,6-dinitro, acmc-1am7s, 2,6-dinitro-4-t-butylphenol, 4-t-butyl-2,6-dinitrophenol
CID PubChem 20042
Nom IUPAC 4-tert-butyl-2,6-dinitrophénol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butyl-2,6-dinitrophenol
Point de fusion 93°C to 95°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1986466
Poids de la formule 240.22
Pourcentage de pureté 97%