Learn More
4-(tert-butyl)-2-chloroaniline, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10609724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10609724 10 g Flacon en verre ambré 10g
10310653 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10609724 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF01508EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 42265-67-8
Formule moléculaire C10H14ClN
Poids moléculaire (g/mol) 183.68
Numéro MDL MFCD00052272
Clé InChI MFEZEFHCSBXPPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butyl-2-chloroaniline, 4-t-butyl-2-chloroaniline, 2-chloro-4-tert-butylaniline, 4-tert-butyl-2-chloro-aniline, aniline, 4-tert-butyl-2-chloro, 4-tert-butyl-2-chlorophenylamine, benzenamine,2-chloro-4-1,1-dimethylethyl
CID PubChem 521094
Nom IUPAC 4-tert-butyl-2-chloroaniline
SMILES CC(C)(C)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(tert-Butyl)-2-chloroaniline
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 183.68
Pourcentage de pureté 95%