Learn More
4-tert-butyl-2-méthylthiazole, 98 %
Code produit 11488126
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488126 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11488126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14148.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butyl-2-methylthiazole
CAS 15679-11-5
Point d’ébullition 106°C to 108°C (70 mmHg)
Odeur Characteristic
Formule moléculaire C8H13NS
Numéro MDL MFCD00051643
Quantité 5 g
Synonyme 4-tert-butyl-2-methylthiazole, 4-tert-butyl-2-methyl-1,3-thiazole, acmc-20amar, 4-t-butyl-2-methylthiazole, 2-methyl-4-tert-butylthiazole, thiazole,4-1,1-dimethylethyl-2-methyl
Clé InChI IHLQWPDUYYFCSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=CS1)C(C)(C)C
Nom IUPAC 4-tert-butyl-2-méthyl-1,3-thiazole
Poids moléculaire (g/mol) 155.259
CID PubChem 2735687
Poids de la formule 155.26
Pourcentage de pureté 98%