Learn More
4-(tert-Butyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10356664
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10356664 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10356664 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01038DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Tert-butyl)aniline
CAS 769-92-6
% min. CAS 97.0
Densité 0.93g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H15N
Formule linéaire (CH3)3CC6H4NH2
Numéro MDL MFCD00007899
Quantité 1 g
Synonyme 4-tert-butyl aniline, p-tert-butylaniline, benzenamine, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylaniline, 4-t-butylaniline, unii-47h9440zow, 4-t-butylbenzeneamine, 4-tert-butylbenzenamine, 4-tert-butylbenzeneamine
Clé InChI WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N
Nom IUPAC 4-tert-butylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 149.237
CID PubChem 69861
Poids de la formule 149.24
Pourcentage de pureté 97%