Learn More
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine |
| CAS | 68176-57-8 |
| Formule moléculaire | C10H16N2 |
| Numéro MDL | MFCD00052695 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | NC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.25 |
| Pourcentage de pureté | 97% |