Learn More
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10714947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10714947 5 g 5g
10099281 250 mg 250mg
10631493 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10714947 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF01562DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 68176-57-8
Formule moléculaire C10H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 164.252
Numéro MDL MFCD00052695
Clé InChI WLOSFXSXVXTKBU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 432708
Nom IUPAC 4-tert-butylbenzene-1,2-diamine
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(tert-Butyl)benzene-1, 2-diamine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire (CH3)3CC6H3(NH2)2
Quantité 5 g
Synonyme 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.