Learn More
4-(Tert-butyl)benzène-1-carbothioamide, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10384242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10384242 1 g 1g
10702693 10 g 10g
10782207 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10384242 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF00754DA
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 57774-77-3
Formule moléculaire C11H15NS
Poids moléculaire (g/mol) 193.308
Numéro MDL MFCD00052485
Clé InChI HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci
CID PubChem 2734817
Nom IUPAC 4-tert-butylbenzènecarbothioamide
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(tert-Butyl)benzene-1-carbothioamide
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CH3)3CC6H4CSNH2
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.31
Pourcentage de pureté 95%