Learn More
4-(Tert-butyl)benzène-1-carbothioamide, ≥95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(tert-Butyl)benzene-1-carbothioamide |
| % min. CAS | 95.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Formule linéaire | (CH3)3CC6H4CSNH2 |
| Quantité | 50 g |
| Poids de la formule | 193.31 |
| Pourcentage de pureté | 95% |