Learn More
4-(tert-butyl)benzylbromure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10464955 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10464955 100 g Flacon en verre 100g
10408872 5 g Flacon en verre 5g
10418872 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10464955 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 345501000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18880-00-7 | C11H15Br | 227.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18880-00-7
Formule moléculaire C11H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 227.14
Numéro MDL MFCD00000180
Clé InChI QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylbenzyl bromide, p-tert-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-tert-butyl benzene, 4-tert-butylbenzylbromide, 1-bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl benzylbromide, p-t-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-t-butylbenzylbromide, 4-tert-buthylbenzyl bromide
CID PubChem 87836
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-tert-butylbenzène
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(tert-Butyl)benzylbromide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 8°C to 12°C
Couleur Jaune
Densité 1.2360g/mL
Point d’ébullition 90°C to 94°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair >109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CC6H4CH2Br
Indice de réfraction 1.5445 to 1.5465
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.236
Poids de la formule 227.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(tert-Butyl)benzylbromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.