Learn More
4-(tert-Butyl)-N-(6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2'-bipyrimidin]-4-yl)benzenesulfonamide hydrate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(tert-Butyl)-N-(6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2'-bipyrimidin]-4-yl)benzenesulfonamide hydrate |
| CAS | 157212-55-0 |
| Formule moléculaire | C27H31N5O7S |
| Numéro MDL | MFCD09751188 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)(NC2=NC(C3=NC=CC=N3)=NC(OCCO)=C2OC4=CC=CC=C4OC)=O.[H]O[H] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 569.63 |
| Pourcentage de pureté | 98% |