Learn More
4-(Tert-butyl)-o-phénylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414897 5 g 5g
15424897 250 mg 250mg
15404897 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15414897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32205.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 68176-57-8 | C10H16N2 | 164.252 g/mol
4-(tert-Butyl)-o-phenylenediamine, is used as a as a co-catalyst for the polymerization of o-phenylenediamine and its derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(tert-butyl)-o-phénylènediamine est utilisée comme co-catalyseur pour la polymérisation de l’o-phénylènediamine et de ses dérivés.
Solubilité
Soluble dans la plupart des solvants organiques courants.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68176-57-8
Formule moléculaire C10H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 164.252
Numéro MDL MFCD00052695
Clé InChI WLOSFXSXVXTKBU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 432708
Nom IUPAC 4-tert-butylbenzène-1,2-diamine
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(tert-Butyl)-o-phenylenediamine
Point de fusion 98°C to 100°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine
Informations sur la solubilité Soluble in most common organic solvents.
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 97%