Learn More
4-Tert-butyl-o-xylène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11382576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382576 25 g 25g
11372576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08552.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7397-06-0
Formule moléculaire C12H18
Poids moléculaire (g/mol) 162.276
Numéro MDL MFCD00038277
Clé InChI QRPPSTNABSMSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butyl-o-xylene, 4-tert-butyl-1,2-dimethylbenzene, 4-t-butyl-o-xylene, benzene, 4-1,1-dimethylethyl-1,2-dimethyl, acmc-209ot4, o-xylene, 4-tert-butyl, as-p2, 1,2-dimethyl-4-t-butylbenzene, 3,4-dimethyl-tert-butylbenzene
CID PubChem 81881
Nom IUPAC 4-tert-butyl-1,2-diméthylbenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butyl-o-xylene
Densité 0.868
Point d’ébullition 211°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.499
Quantité 25 g
Beilstein 1925371
Poids de la formule 162.27
Pourcentage de pureté 98%